Beskrivning
- Felgränser enl. till klass A, DIN EN ISO 1042
- Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
- Tillhandahålls individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | PFA |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PFA |
| Höjd (metrisk) | 262 mm |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Volumetrisk kolv |
| Trådstorlek | GL 25 |
| Tolerans | ±0,25 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Klass | A |
| Visa mer |