Läs mer
Abeba™ Klassiska 1500 skor
Produktkod. 15667337
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Produktkod. 15667337
Brand: Abeba™ 1500/36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Animalisk fett, olja och bränsle resistent. Läder/mikrofiberkonstruktion.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Kornigt läder
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Halkskydd PU yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Foder mikrofiber, andningsabsorberande
  • justerbart vristområde
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Färg Vitt
Liner material Mikrofiber
Material Läder
Storlek 36
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 1500
Tåmaterial Stål
Motståndskraftig mot Animaliska fetter, olja och bränsle