Beskrivning
- Lämplig för HACCP-procedurer
- Låt operatören skydda sig mot risker för nedsmutsning av miljön
- Mörkblå färg är tillräckligt ogenomskinlig för att kunna bäras direkt på underkläder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmänna skyddsbyxor |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Marin |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Huva typ | Elastisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vikt (metrisk) | 40 g/m 2 |
| Kvantitet | 25/Pk. |