Läs mer
Kolmi Hopen™ Klassisk elastisk overall med dragkedja och huva
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227150 Handla allt Medicom Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Produktkod. 17790099
Brand: Kolmi Hopen™ 40.201BM/02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa hygienoveraller för engångsbruk skyddar arbetsmiljön från partiklar som kommer från operatören, såsom hår eller svett.
  • Lämplig för HACCP-procedurer
  • Låt operatören skydda sig mot risker för nedsmutsning av miljön
  • Mörkblå färg är tillräckligt ogenomskinlig för att kunna bäras direkt på underkläder
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Marin
Disponibel Engångsbruk
Huva typ Elastisk
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 40 g/m 2
Kvantitet 25/Pk.