Läs mer
Tenak™ Klassiskt halvställ för kryogen frys, 50 mm lådhöjd
Produktkod. 15270474 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15270474
Brand: Tenak™ TE21412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Classic Half Rack utrustad med en låsstång för att säkra kryoboxarna.
  • Med en låsstång för att säkra kryoboxarna
  • Dessa ställ är för halvstora lådor med 5 x 5 cellavdelare
  • Max. fotavtryck på 83 x 83 mm
Specifikationer
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 10
För användning med (utrustning) Cyrogena frysar
Mått (L x B x H) 83 x 83 x 555 mm
Höjd (metrisk) 50 mm (låda)