Läs mer
Tenak™ Klassiskt halvställ för kryogen frys, 50 mm lådhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med en låsstång för att säkra kryoboxarna
- Dessa ställ är för halvstora lådor med 5 x 5 cellavdelare
- Max. fotavtryck på 83 x 83 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 11 |
| För användning med (utrustning) | Cyrogena frysar |
| Mått (L x B x H) | 83 x 83 x 610 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm (låda) |