Läs mer
BINDER™ FD 56 tork- och värmekammare med forcerad konvektion
Produktkod. 15622116 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
2,1 cu. ft.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
15622116 2,1 cu. ft. Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15622116 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28951.55 SEK
    22233.60 SEK / Paket med 1
    Save 6717.95 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Tack vare sin helt homogena temperaturfördelning, snabba dynamik och kraftfulla fläkt sparar denna FD 56 värmeugn värdefull tid.
  • Temperaturintervall för omgivande plus 10°C till 300°C
  • Upp till 30 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella enheter på marknaden
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™ teknologi
  • Forcerad konvektion
  • Kontroll med LCD-display
  • Elektromekanisk styrning av frånluftsklaffen
  • 2 kromade ställ
  • Stapelbar design
  • Klass 2 integrerad oberoende justerbar temperatursäkring (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,1 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad ASTM
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Tvingad
Beskrivning FD53-230 V, Standard, Serie FD Avantgarde.Line - Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 53 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 60 L
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 300 °C
Typ Varmluftsugn
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Modell FD 56
Antal hyllor 2 std./4 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Hamnar USB
Säkerhetsfunktioner Klass 2 säkerhetsanordning med visuellt larm
Temperaturenhetlighet 150 °C
Timer 0 till 99 timmar
Enhetlighet 2 °C
Mått (L x B x H) 560 x 625 mm
Bredd (engelska) 22 tum
Bredd (metrisk) 560 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 625 mm
Höjd (metrisk) interiör 440 mm
Djup (metriskt) 565 mm
Djup (metrisk) interiör 345 mm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz