Läs mer
BINDER™ Serie BF Classic.Line - Standard-inkubator, med forcerad konvektion
Produktkod. 15682096 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15682096 230 V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15682096 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100241
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Inkubatorn i BF-serien med mekanisk konvektion är lämplig för alla skonsamma inkubationsapplikationer, särskilt under full belastning och stora batchgenomströmningar. Denna inkubator är extremt homogen och har snabba återhämtningstider.
  • Temperaturområde: +5 °C över omgivningstemperatur till +100 °C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Justerbar fläkthastighet
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroller med timerfunktioner
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt temperaturlarm
  • Utan fuktkontroll
  • Datorgränssnitt: RS 422
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 14.1 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 77.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 35 kg
Controllertyp Controller med timer
Beskrivning BF400-230 V, Standard, Serie BF Classic.Line - Standard-Inkubatorer med forcerad konvektion, 400 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 400 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Tvingad, APT. Linjeteknik
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LED
Dörr stil Glasdörr
Modell BF400-230 V
Antal dörrar 2
Timer Ja
Mått (D x B x H) Inredning 1000 x 500 x 800 mm
Mått (L x B x H) 1275 x 875 x 1045 mm
Vikt (metrisk) 145 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 0,85 kW, 12,5 A
Spänning 230 V
Wattal 0.85 kW
Amperage 3,7 A
Frekvens 50/60 Hz