Läs mer
Kolmi Hopen™ Klassisk hygienklänning i polypropen med dragkedja
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227156 Handla allt Medicom Produkter
Storlek:
Betydande
2X-large
Produktkod. 17780119
Brand: Kolmi Hopen™ 40.635/03
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa engångsrockar skyddar arbetsmiljön från partiklar som kommer från operatören, såsom hår eller svett.
  • Lämplig för HACCP-procedurer
  • Låt operatören skydda sig mot risker för nedsmutsning av miljön
Specifikationer
Storlek Betydande
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001
Material Polypropen
Färg Himmelsblå
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Engångsbruk
Vikt (metrisk) 40 gsm