Beskrivning
- Levereras med en låsstång för att säkra kryoboxarna
- Mät insidans höjd på din frys när du väljer rätt hylla
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 8 |
| För användning med (utrustning) | Chest Frseezers |
| Mått (L x B x H) | 140 x 140 x 445 mm |
| Inkluderar | Låsstång |
| Höjd (metrisk) | 50 mm (låda) |