Läs mer
Tenak™ Klassiskt ställ för frysskåp, 50 mm lådhöjd
Produktkod. 11557244 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
11557244 Lådor Varje
11517244 Lådor Varje
11567244 Lådor Varje
15220484 Lådor Varje
15240484 Lådor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11557244 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE21450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Classic Rack är lämplig för användning med alla modeller av frysskåp.
  • Levereras med en låsstång för att säkra kryoboxarna
  • Mät insidans höjd på din frys när du väljer rätt hylla
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 6
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 335 mm
Inkluderar Låsstång
Höjd (metrisk) 50 mm (låda)