Läs mer
Tenak™ Klassiskt ställ för frysskåp, 50 mm lådhöjd
Produktkod. p-9281036 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11517244
Brand: Tenak™ TE21440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Classic Rack är lämplig för användning med alla modeller av frysskåp.
  • Levereras med en låsstång för att säkra kryoboxarna
  • Mät insidans höjd på din frys när du väljer rätt hylla
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Inkluderar Låsstång
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 8
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 445 mm
Höjd (metrisk) 50 mm (låda)