Läs mer
Tenak™ Klassiskt ställ för frysar, 75 mm lådhöjd, med lådor
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Levereras med en låsstång för att säkra kryoboxarna
- Mät insidans höjd på din frys när du väljer rätt hylla
- Tillverkad av rostfritt stål
- Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 2 |
| För användning med (utrustning) | Chest Frseezers |
| Mått (L x B x H) | 140 x 140 x 166 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm (låda) |