Läs mer
Tenak™ Klassiskt ställ för frysar, 75 mm lådhöjd, med lådor
Produktkod. p-9281037 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15200494
Brand: Tenak™ TE21455B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Classic Rack är lämplig för användning med alla modeller av frysskåp.
  • Levereras med en låsstång för att säkra kryoboxarna
  • Mät insidans höjd på din frys när du väljer rätt hylla
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Inkluderar Vita kartonger, 9 x 9 cellavdelare
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 2
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 166 mm
Höjd (metrisk) 75 mm (låda)