Description
- Stability is optimized with selection lever related to operating mode
- 3 anti-slip rubber feet help keep the stirrer in the required position
- Variable speed operation, electronically controlled up to 3000 rpm
- Optimum resistance to chemicals from technopolymer casing
- Zinc alloy base provides a high level of stability
- IP 42 protection against particles and liquids
- Large choice of accessories to suit tubes, plates, and flasks
- Universal voltage/frequency model
- Guaranteed by 3 year warranty
Spécification
Spécification
| Bana | 4,5 mm |
| Hastighetsintervall | 0 to 3000 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 15 W |
| Certifikat och efterlevnad | CE Declaration of Conformity |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Material | Zinc Alloy, Technopolymer |
| Mått (L x B x H) | 220 x 180 x 70 mm |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Vikt (metrisk) | 2.2 kg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?