Läs mer
Cytiva Klassisk pulveriserad skinka näringsblandning F10 - F12
Produktkod. 11948075
Change view
Kvantitet:
2 x 5 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11948075 2 x 5 l Paket med 2
11561791 1 x 10 l 10 L
10733374 1 x 50 l 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11948075 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30010.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 SEK
    566.00 SEK / Paket med 2
    Save 6.00 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med pulver HyClone™ Hams F10-F12 näringsblandning, tillverkad med hjälp av ISO 9001:2000-certifierade processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Ham's F12, med L-glutamin
Steriliseringsmetod Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat, Sodium Bicarbonate
Kvantitet 2 x 5 l
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Ham's F12, med L-glutamin