Läs mer
Brannan™ Klassrumsväggsats - termometer och diagram med 3-punkts spårbart kalibreringscertifikat
Produktkod. 17842988
Change view
Temperatur (metrisk) Drift:
-20 °C till +50 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk) Drift
17842988 -20 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17842988 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 25/702/0 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 SEK
    1142.23 SEK / Paket med 1
    Save 272.77 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Enkelpackad klassrumsväggtermometersats med laminerat diagram. Komplett med 3-punkts spårbar kalibrering.
  • Färgglad 380 mm plastväggtermometer med diagram för temperaturregistrering
  • Ljust designad, perfekt för utbildning
  • Levereras med kalibreringscertifikat
  • Laminerat diagram som gör det lätt att rengöra för flera användningsområden
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad brittiska nationella standarder ISO 9001
För användning med (applikation) Väggtermometer med diagram
Temperatur (metrisk) Drift -20 °C till +50 °C
Produkttyp Väggtermometersats