Läs mer
Clasto-lactacystin(Omuralide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clasto-lactacystin |
| CAS | 154226-60-5 |
| Molekylformel | C10 H15 N O4 |
| Kvantitet | 50 μg |
| Synonym | (1R,4R,5S)-1-[(1S)-1-Hydroxy-2-methylpropyl]-4-methyl-6-oxa-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-3,7-dione, Clasto-lactacystin beta-Lactone, Omuralide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4/c1-4(2)7-10(9(14)15-7)6(12)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1OC(=O)[C@@]12NC(=O)[C@H](C)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (1S,4S,7R,8S)-8-hydroxy-7-methyl-1-propan-2-yl-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane-3,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vikt | 213.1001 |