Läs mer
Claudin-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18678210 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.02 mL
0.1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18678210 0.1 mL
18669820 0.02 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18678210 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP2910000.1ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Claudin-2 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Claudin-2
Användningsområden Western Blot, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Formulering PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias claudin 2, claudin-2, SP82
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-230 of human CLDN2 (NP_001164566.1). WKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAAQAMMVTSSAISSLACIISVVGMRCTVFCQESRAKDRVAVAGGVFFILGGLLGFIPVAWNLHGILRDFYSPLVPDSMKFEIGEALYLGIISSLFSLIAGIILCFSCSSQRNRSNYYDAYQAQPLATRSSPRPGQPPKVKSEFNSYSLTGYV
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Extracellular Matrix
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9075
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG