Läs mer
Claudin-8 Antibody (474210), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18613075 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18613075 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18613075 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB5275A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7143.73 SEK
    6086.85 SEK / 0.1ml
    Save 1056.88 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Claudin-8 Monoclonal specifically detects Claudin-8 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Claudin-8
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassificering Monoclonal
Klona 474210
Konjugera APC
Utspädning Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias claudin 8, human CLDN8 gene for claudin-810claudin-8
Värd art Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-8, Met1-Val225 (Ser151Pro), Accession # P56748
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9073
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus