missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clavulanate Lithium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium clavulanate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 205.0563 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?