Läs mer
Clavulanic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clavulanic acid methyl ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c1-14-9(13)8-5(2-3-11)15-7-4-6(12)10(7)8/h2,7-8,11H,3-4H2,1H3/b5-2-/t7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 213.0637 |