missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clavulanic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clavulanic acid methyl ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c1-14-9(13)8-5(2-3-11)15-7-4-6(12)10(7)8/h2,7-8,11H,3-4H2,1H3/b5-2-/t7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 213.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?