Läs mer
Klavulansyra kaliumsalt i cellulosa (1:1-blandning), TRC
Produktkod. 30357249
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30357249 5 g
1 options
Produktkod. 30357249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5637515G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clavulanic acid potassium salt
CAS 61177-45-5
Molekylformel C8 H8 N O5 . K
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
LEDER [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyetyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 237.25
Formel vikt 237.004