Läs mer
Klavulansyra kaliumsalt i cellulosa (1:1-blandning), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clavulanic acid potassium salt |
| CAS | 61177-45-5 |
| Molekylformel | C8 H8 N O5 . K |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1 |
| LEDER | [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | kalium; (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyetyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vikt | 237.004 |