Läs mer
Clavulansyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 17924015
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17924015 10 mg
17952205 100 mg
17940625 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17924015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC56375010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61177-45-5
Molekylformel C8 H8 N O5 . K
Molekylvikt (g/mol) 237.25
Synonym 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin
IUPAC-namn kalium; (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyetyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clavulanic acid potassium salt
Analyt- eller komponentnamn Clavulanic acid potassium salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Blue Ice
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 237.004
Procent renhet >95%