Läs mer
Emma Safety Footwear Clay (Ruffneck) Safety Shoes
Storlek:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Nubuck / Oil Nubuck construction
- GripForce™ Easy Twist Outsole
- 3M™ Reflective Striping
- ESD certified
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Black |
| Design | Clay (Ruffneck) |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Nubuck, Oiled Nubuck |
| Storlek | 39 |
| Tåmaterial | Steel |