Läs mer
Emma Safety Footwear Clay S3 Sko
Storlek:
41
42
43
45
46
47
48
Beskrivning
- S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
- Metallfri
- Den streetborna skyddsskon. Om träningsskor är vad du föredrar att bära men du behöver en säkrare sko för jobbet, leta inte längre än till Clay. En kompromisslös metallfri skyddssko som ser ut och känns som en klassisk sneaker.
- Den har fått sitt namn från den mycket stödjande förstärkta hälen.
- Denna häl tillsammans med skons förstärkta, stötdämpande sula håller fotleder, smalben och leder fria från stress och skador.
- DenimX snören med en historia. Tillverkad av återvunna jeans för våra runda skyddsskor.
- Branscher:
- Logistik& transport
- Elektronik
- Konstruktion& teknologi
- Tillverkning
- Natur& miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Logistik och Transport, Elektronik, Bygg och Teknik, Tillverkning, Natur och Miljö |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriell |
| Material | Nubuck, Oljad Nubuck |
| Storlek | 42 |
| Färdig | Extra bred bredd |
| Ankel stil | Lågskuren |
| Produkttyp | Skyddssko |