Läs mer
Emma Safety Footwear Clay S3 Sko
Produktkod. 17582636
Change view
Storlek:
41
42
43
45
46
47
48
Produktkod. Storlek
17582636 43
17562636 41
17572636 42
17592636 45
17502646 46
17512646 47
17522646 48
7 options
Produktkod. 17582636
Brand: Emma Safety Footwear MM98156943
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Om träningsskor är vad du föredrar att bära men du behöver en säkrare sko för jobbet, leta inte längre än till Clay.
  • S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
  • Metallfri
  • Den streetborna skyddsskon. Om träningsskor är vad du föredrar att bära men du behöver en säkrare sko för jobbet, leta inte längre än till Clay. En kompromisslös metallfri skyddssko som ser ut och känns som en klassisk sneaker.
  • Den har fått sitt namn från den mycket stödjande förstärkta hälen.
  • Denna häl tillsammans med skons förstärkta, stötdämpande sula håller fotleder, smalben och leder fria från stress och skador.
  • DenimX snören med en historia. Tillverkad av återvunna jeans för våra runda skyddsskor.
  • Branscher:
    • Logistik& transport
    • Elektronik
    • Konstruktion& teknologi
    • Tillverkning
    • Natur& miljö
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
För användning med (applikation) Logistik och Transport, Elektronik, Bygg och Teknik, Tillverkning, Natur och Miljö
Liner material Hydro-Tec Antibakteriell
Material Nubuck, Oljad Nubuck
Storlek 43
Färdig Extra bred bredd
Ankel stil Lågskuren
Produkttyp Skyddssko