Läs mer
Novus Biologicals™ CLC Overexpression Lysate
Produktkod. 18267194 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18267194 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18267194 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL109231
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The NR6/CLC Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24427 and based on accession number NM_13246. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens cardiotrophin-like cytokine factor 1 (CLCF1), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål CLC
Proteintillstånd Native
For Research Use Only