Description
Thermo Scientific™ Clean-Blot IP-detektionsreagenser är HRP och AP konjugat som är optimerade för post-immunoprecipitation Western blot-detektion av primära antikroppar utan störningar från denaturerade IP-antikroppsfragment.
Höjdpunkter:
Universell– binder och detekterar de flesta arter, IgG-subklasser och isotyper av primära antikroppar som vanligtvis används för Western blotting
Kompatibel– effektiv med IP-analyser utförda med protein A, Protein G eller anti-IgG agaroskulor och eventuell blockerande buffert
Kostnadseffektivt– eliminerar kostnaden och extraarbetet förknippat med kovalent immobilisering av IP-antikroppar som ett sätt att övervinna Western blot-interferens
Flexibel– tillgänglig i alkaliskt fosfat (AP ) och pepparrotsperoxidas (HRP) reagens för detektion med kemiluminiscerande, fluorescerande eller kolorimetriska substrat
Lätt att använda– inget behov av att ändra Western blotting-protokollet; ersätt helt enkelt konventionellt sekundärt HRP-konjugat med Clean-Blot IP-detektionsreagens
Obehindrad detektering– tydliga Western blot-resultat för immunoprecipitationsanalyser utan signifikant störning från denaturerade IgG-band
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Clean-Blot IP Detection Kit (HRP) |
| Produkttyp | IP Detection Reagent (HRP) |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Produktlinje | Clean-Blot |
| Kvantitet | 25 blottar |
| Konjugera | HRP |
| Reaktivitet | Alla arter |
| Tillräckligt för | 25 Mini Blots, 2000 kvm membran |
| Show More |