Läs mer
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Detection Reagent (HRP)
Produktkod. 11841084 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2,5 ml
Förpackningsstorlek:
2.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11841084 2,5 ml 2.5ml
1 options
Produktkod. 11841084 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21230
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Undvik interferens från denaturerade IP-antikroppsfragment i Western blöts av immunutfällda proteiner med dessa HRP och AP konjugat.
Thermo Scientific™ Clean-Blot IP-detektionsreagenser är HRP och AP konjugat som är optimerade för post-immunoprecipitation Western blot-detektion av primära antikroppar utan störningar från denaturerade IP-antikroppsfragment.
Clean-Blot IP-reagenser tillåter problemfri Western blot-detektion av målproteiner efter IP-analyser (immunutfällning). De fungerar genom att specifikt binda till funktionella primära antikroppar (hela IgG) utan att också binda till fragment av IP-antikropparna, som vanligtvis åtföljer det immunutfällda proteinet genom elektrofores och membranöverföring. De Clean-Blot IP-reagenser och HRP-kit eliminerar detektionsinterferens från IgG-fragment av både tung kedja (ca 50 kDa) och lätt kedja (25 kDa) av antikroppar som används för den initiala immunoutfällningsanalysen. Clean-Blot IP-produkter inkluderar detektionsreagens med alkaliskt fosfataskonjugat eller pepparrotsperoxidaskonjugat och komplett Clean-Blot IP Detection Kit (HRP) för utveckling av kemiluminescerande substrat.
Höjdpunkter:
  • Universell– binder och detekterar de flesta arter, IgG-subklasser och isotyper av primära antikroppar som vanligtvis används för Western blotting
  • Kompatibel– effektiv med IP-analyser utförda med protein A, Protein G eller anti-IgG agaroskulor och eventuell blockerande buffert
  • Kostnadseffektivt– eliminerar kostnaden och extraarbetet förknippat med kovalent immobilisering av IP-antikroppar som ett sätt att övervinna Western blot-interferens
  • Flexibel– tillgänglig i alkaliskt fosfat (AP ) och pepparrotsperoxidas (HRP) reagens för detektion med kemiluminiscerande, fluorescerande eller kolorimetriska substrat
  • Lätt att använda– inget behov av att ändra Western blotting-protokollet; ersätt helt enkelt konventionellt sekundärt HRP-konjugat med Clean-Blot IP-detektionsreagens
  • Obehindrad detektering– tydliga Western blot-resultat för immunoprecipitationsanalyser utan signifikant störning från denaturerade IgG-band
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Clean-Blot IP Detection Reagent (HRP)
Produkttyp IP Detection Reagent (HRP)
Detektionsmetod Kemiluminescens, Fluorescens, Kolorimetrisk
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Produktlinje Pierce
Kvantitet 2,5 ml
Konjugera HRP
Reaktivitet Alla arter
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.