Beskrivning
För att skriva i renrumsmiljöer
- Renrum bearbetat och förpackat
- Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (klass 10 till klass 1000) renrum
- Proprietär bindningsteknik utan organiska fyllmedel
- Återvinningsbar
- College regel
- Fri från amid och silikon
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Regerade | Rutnät |
| Färg | Vitt |
| Täckmaterial | Poly |
| Mått (L x B) | 210 x 148 mm |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (klass 10 till klass 1000) |
| För användning med (applikation) | För att skriva i renrumsmiljöer |
| Produkttyp | CONTEXT™ Renrumsdokumentation |
| Visa mer |