Läs mer
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks
Produktkod. 15773609 Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Storlek:
A4
A5
A6
Regerade:
Ja
Rutnät
Kvantitet:
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek Regerade Kvantitet Förpackningsstorlek
15773609 Vitt A5 Ja 20/Cs. Paket med 20
15793609 Vitt A6 Ja 40/Cs. Paket med 40
15783609 Vitt A6 Rutnät 40/Cs. Paket med 40
15763609 Vitt A5 Rutnät 20/Cs. Paket med 20
15733609 Vitt A4 Rutnät 10/Cs. Paket med 10
15743609 Vitt A4 Ja 10/Cs. Paket med 10
15713609 Blått A4 Ja 10/Cs. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15773609 missing translation for 'mfr' PURUS™ missing translation for 'supplierNo' PNBCPA52220 WR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2643.38 SEK
    2256.71 SEK / Paket med 20
    Save 386.67 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Critical Print Notebooks är idealiska för skrivning och datainspelning i renrumsmiljöer.
För att skriva i renrumsmiljöer
  • Renrum bearbetat och förpackat
  • Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (klass 10 till klass 1000) renrum
  • Proprietär bindningsteknik utan organiska fyllmedel
  • Återvinningsbar
  • College regel
  • Fri från amid och silikon
Specifications
Material Polyeten
Regerade Ja
Färg Vitt
Täckmaterial Poly
Mått (L x B) 210 x 148 mm
Bredd (metrisk) 148 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (klass 10 till klass 1000)
För användning med (applikation) För att skriva i renrumsmiljöer
Produkttyp Renrumsanteckningsbok
Kvantitet 20/Cs.
Storlek A5
Vikt (metrisk) 80 gsm