Läs mer
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks
Produktkod. p-7084449 Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Storlek:
A4
A5
A6
Regerade:
Ja
Rutnät
Kvantitet:
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 15793609
Brand: PURUS™ PNBCPA62240 WR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Critical Print Notebooks är idealiska för skrivning och datainspelning i renrumsmiljöer.
För att skriva i renrumsmiljöer
  • Renrum bearbetat och förpackat
  • Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (klass 10 till klass 1000) renrum
  • Proprietär bindningsteknik utan organiska fyllmedel
  • Återvinningsbar
  • College regel
  • Fri från amid och silikon
Specifikationer
Material Polyeten
Regerade Ja
Färg Vitt
Täckmaterial Poly
Mått (L x B) 148 x 105 mm
Bredd (metrisk) 105 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Lämplig för användning i ISO 4 till 6 (klass 10 till klass 1000)
För användning med (applikation) För att skriva i renrumsmiljöer
Produkttyp Renrumsanteckningsbok
Kvantitet 40/Cs.
Storlek A6
Vikt (metrisk) 80 gsm