Läs mer
Scotch-Brite™ Rena& Shine dubbelsidiga golvkuddar
Produktkod. 17168760
Change view
Diameter (metrisk):
305 mm
610 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
17168760 305 mm
17178760 610 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17168760 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100147921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 SEK
    913.96 SEK / Paket med 5
    Save 931.04 SEK
    50% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Denna 2 i 1 dagliga rengöringsdyna för låghastighetsskrubber ökar gradvis glansen vid upprepad användning
  • Rengör och skiner i samma steg
  • För användning med en låghastighetsskrubber
  • Spara kostnader och arbete genom att minska eller eliminera behovet av att polera
  • Tar bort svarta märken 3 gånger snabbare än traditionella rengöringsdynor
  • Tvåsidig dyna håller längre än traditionella rengöringsdynor
  • Effektiv på de flesta belagda och obelagda hårda golv inklusive VCT, vinyl, gummi, marmor, sten, terrazzo, granit och betong med endast vatten eller neutralt rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsdynor
Färg Brun
Diameter (metrisk) 305 mm
För användning med (applikation) Rengöring och polering
För användning med (utrustning) Scrubbers med låg hastighet
Stil 2 tum 1