Läs mer
Scotch-Brite™ Rena& Shine dubbelsidiga golvkuddar
Produktkod. p-7213743
Diameter (metrisk):
305 mm
610 mm
Produktkod. 17168760
Brand: Scotch-Brite™ 7100147921
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna 2 i 1 dagliga rengöringsdyna för låghastighetsskrubber ökar gradvis glansen vid upprepad användning
  • Rengör och skiner i samma steg
  • För användning med en låghastighetsskrubber
  • Spara kostnader och arbete genom att minska eller eliminera behovet av att polera
  • Tar bort svarta märken 3 gånger snabbare än traditionella rengöringsdynor
  • Tvåsidig dyna håller längre än traditionella rengöringsdynor
  • Effektiv på de flesta belagda och obelagda hårda golv inklusive VCT, vinyl, gummi, marmor, sten, terrazzo, granit och betong med endast vatten eller neutralt rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsdynor
Färg Brun
Diameter (metrisk) 305 mm
För användning med (applikation) Rengöring och polering
För användning med (utrustning) Scrubbers med låg hastighet
Stil 2 tum 1