Läs mer
Scotch-Brite™ Rena& Shine Floor Pad
Produktkod. 17198760
Change view
Diameter (metrisk):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
17198760 480 mm
17148770 280 mm
17168770 330 mm
17158770 355 mm
17188760 380 mm
17138770 406 mm
17118770 432 mm
17128770 460 mm
17108770 505 mm
17178770 530 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17198760 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100148014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 SEK
    2267.19 SEK / Paket med 5
    Save 1142.81 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Denna 2 i 1 dagliga rengöringsdyna för låghastighetsskrubber ökar gradvis glansen vid upprepad användning
  • Rengör och skiner i samma steg, med endast en låghastighetsskrubber
  • Spara kostnader och arbete genom att minska eller eliminera behovet av att polera
  • Tar bort svarta märken 3 gånger snabbare än traditionella rengöringsdynor
  • Tvåsidig dyna håller längre än traditionella rengöringsdynor
  • Effektiv på de flesta belagda och obelagda hårda golv inklusive VCT, vinyl, gummi, marmor, sten, terrazzo, granit och betong med endast vatten eller neutralt rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Rengöringsdynor
Färg Brun
Diameter (metrisk) 480 mm
För användning med (applikation) Rengöring och polering av golv
För användning med (utrustning) Betong, granit, industrigolv, linoleum, marmor, stengods, terrazzo, VCT och vinylgolv
Stil Rund