Läs mer
Scotch-Brite™ Rena& Shine Floor Pad
Diameter (metrisk):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Beskrivning
- Rengör och skiner i samma steg, med endast en låghastighetsskrubber
- Spara kostnader och arbete genom att minska eller eliminera behovet av att polera
- Tar bort svarta märken 3 gånger snabbare än traditionella rengöringsdynor
- Tvåsidig dyna håller längre än traditionella rengöringsdynor
- Effektiv på de flesta belagda och obelagda hårda golv inklusive VCT, vinyl, gummi, marmor, sten, terrazzo, granit och betong med endast vatten eller neutralt rengöringsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsdynor |
| Färg | Brun |
| Diameter (metrisk) | 280 mm |
| För användning med (applikation) | Rengöring och polering av golv |
| För användning med (utrustning) | Betong, granit, industrigolv, linoleum, marmor, stengods, terrazzo, VCT och vinylgolv |
| Stil | Rund |