Läs mer
Phenomenex™ Cleanert™ Crimp Caps with Septa, 20 mm, No Slit
Beskrivning
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Steel |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| Markeringspunkt | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |