Beskrivning
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 31 mm |
| Material | Glass |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Infoga typ | V-Bottom |
| Volym (metrisk) Infoga | 200 μL |
| Stängningsstorlek | 6 mm |
| Markeringspunkt | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Visa mer |