Läs mer
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps, No Hole, with Septa, 22 mm, No Slit
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Stängningsstorlek | 24 mm |
| Markeringspunkt | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |
| Septum Color | Natural |