Beskrivning
- Märke: Cleanert
- Teknik: Tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Sterila |
| Septum | PTFE/silikon |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| Markeringspunkt | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Cap |
| Septum Color | Röd/Vit |