Läs mer
Phenomenex™ Cleanert-skruvlock™ med septa, 8 mm, ingen slits
Produktkod. 31744812 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Septum Color:
Röd/Vit
Vit/Röd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Color
31744812 Vit/Röd
31741815 Röd/Vit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31744812 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AV20000
Beräknad leverans: 16-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Märke: Cleanert
  • Teknik: Tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/silikon
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap
Septum Color Vit/Röd