Läs mer
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 9 mm, No Slit
Beskrivning
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| Markeringspunkt | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |
| Septum Color | White/Red |