Beskrivning
- Märke: Cleanert
- Produkt: Tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Septum | PTFE/silikon |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| Markeringspunkt | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Cap |
| Septum Color | Vit/Röd |