Beskrivning
- Brand: Cleanert
- Product: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Red |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| Markeringspunkt | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |