Läs mer
Phenomenex™ Cleanert™ snap caps med septa, 11 mm, ingen slits
Produktkod. 31749127 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Grön
Gult
Rött
Septum Color:
Klar/Röd
Röd/Vit
Vit/Röd
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Color
31749127 Rött Klar/Röd
31744607 Rött Vit/Röd
31743389 Rött Röd/Vit
31742745 Grön Klar/Röd
31745125 Gult Klar/Röd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31749127 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer C401151R
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Märke: Cleanert
  • Teknik: Tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Polyeten
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/syntetiskt gummi
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap
Septum Color Klar/Röd