Läs mer
Phenomenex™ Cleanert™ Snap Caps with Septa, 11 mm, Pre-Slit
Beskrivning
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Red |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Polypropylene |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| Markeringspunkt | No |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Insert |