Beskrivning
- Avlägsna effektivt smuts och smuts från hörn och trånga utrymmen med dessa mjuka och flexibla rengöringsdukar.
- Undvik att röra ner din arbetsplats med många – denna hållbara, mångsidiga trasa klarar de flesta torkuppgifter.
- Hantera snabbt vätske- och oljeutsläpp tack vare deras utmärkta absorberingsförmåga.
- Uppnå ett hygieniskt, gnistrande resultat med tygets exelCLEAN-effekt™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 15,16 tum |
| Längd (metrisk) | 38.5 cm |
| Bredd (engelska) | 12,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 31.5 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |